Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
GREENER_CHOICE
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Marque:  Thermo Scientific™ 204-1S
59.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15337813
  • 59.72€ / 400 pièces
Expédition estimée: 11-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6,0 ml
6,1 mm
Stérile
Non
8,6 ml
Pipette de transfert à usage général
Usage général, grande poire, 8,6 ml
PEBD
21
Emballage individuel, 400 / sachet
15,1 cm
Oui
Vidéos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:20
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:20
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™ >
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.