Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Marque: Thermo Scientific™ 202-1S
65.37 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
Spécification
3,2 ml | |
7.9mm | |
Stérile | |
Non | |
7.7mL | |
Pipette de transfert à usage général |
Pipettes de transfert à usage général, poire standard, 7,7 ml | |
Polyéthylène basse densité | |
21 | |
Emballage individuel 500 / sachet | |
15.6cm | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
16Minutes
10Secondes
54 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
16Minutes
10Secondes
54
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.