Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15387873
Click to view available options
Volume (métrique):
0.8 ml
1 ml
1,7 ml
4,8 ml
5,0 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0.2 ml
0,9 ml
1,8 ml
1,9 ml
Description:
Pipette de transfert, 6 po, B/B-PET™, poire standard, stérile, 500 x 8 = 4000/boîte
Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, 20/sachet, boîte blanche
Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, emballage individuel, boîte blanche
Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco (banque de sang), stériles, graduées jusqu’à 2 ml, emballage individuel, boîte blanche
Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco, non stériles, graduations jusqu’à 2 ml, boîte blanche
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 25 μl
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 30 μl
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 50 μl
Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, 250/sachet, boîte blanche
Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, boîte blanche
Pipettes de transfert Samco de 4,8 ml, stériles, graduées jusqu’à 2 ml, 20/sachet, boîte blanche
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 15387873
Marque: Thermo Scientific™ 293
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce à ces pipettes de transfert à usage spécifique, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
  • En PE non toxique et incassable
  • Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 0.2 ml
Description Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 30 μl
Diamètre (métrique) externe 3,8 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Graduée Non
Type d’emballage En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 13,0 cm
Type Pipette de transfert Padl-Pet à usage spécifique
Jetable Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.