Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ 12 x 75mm Disposable Culture Tubes (DCTs)
Bénéficiez d’une clarté supérieure grâce à ces DCT en PS sans produits chimiques et biologiquement inertes conçus pour la plupart des applications de laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ 12-007S
721.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Perform most laboratory applications with chemical-free, biologically inert polystyrene Thermo Scientific™ Samco™ 12 x 75mm Disposable Culture Tubes, which feature superior clarity. Each tube is precision molded and manufactured from premium grade materials. Our processes are monitored with quality checks which provide continued lot-to-lot uniformity and reliable performance. All sterile tubes are gamma-irradiated and ready to use.
- Disponibles avec ou sans bouchon à clipser à deux positions
- Emballage pratique — en vrac ou conditionnés individuellement (stériles), en vrac ou en boîtes (non stériles)
Spécification
Blanc | |
4000 RCF | |
Bouchon à clipser | |
75 mm | |
1000 | |
Stérile | |
Carré |
12 mm | |
Culture Tube | |
Naturel | |
Polystyrène | |
Pre-assembled, Blister Tray | |
Oui | |
Yes |