Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ 12 x 75mm Disposable Culture Tubes (DCTs)
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
Stérilité:
Stérile
Nbre par carton:
1000
Type d’emballage:
Pré-assemblé, plateau blister
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Perform most laboratory applications with chemical-free, biologically inert polystyrene Thermo Scientific™ Samco™ 12 x 75mm Disposable Culture Tubes, which feature superior clarity. Each tube is precision molded and manufactured from premium grade materials. Our processes are monitored with quality checks which provide continued lot-to-lot uniformity and reliable performance. All sterile tubes are gamma-irradiated and ready to use.
- Disponibles avec ou sans bouchon à clipser à deux positions
- Emballage pratique — en vrac ou conditionnés individuellement (stériles), en vrac ou en boîtes (non stériles)
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| FCR max. | 4000 RCF |
| Type de produit | Culture Tube |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Couleur | Naturel |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 1000 |
| Type d’emballage | Pré-assemblé, plateau blister |
| Afficher plus |