Learn More
Tige de samarium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11363848
Tige de samarium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363848
100 mm
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Code produit. 11363848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040298.DM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Quantité 100 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈0.96g/mm
Forme Tige moulée, le diam. est d’environ
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN08I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog Number040298.DH,040298.DJ,040298.DM
Numéro de lotN08I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2022 Catalog Number040298.DH,040298.DJ,040298.DM
Numéro de lotN21I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number040298.DH,040298.DJ,040298.DM
Numéro de lotN18I031 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number040298.DH,040298.DJ,040298.DM
Numéro de lotK08Q018 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040298.DH,040298.DJ,040298.DM
Nom du produit
Tige de samarium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals >