Learn More
Poudre de samarium, maille -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15441027
Poudre de samarium, maille -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15441027
10 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Code produit. 15441027
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012895.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium powder
Couleur Argent
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Dimensions de la maille −40 Mesh
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX07K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number012895.18,012895.09
Numéro de lotT12K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number012895.18,012895.09
Numéro de lotT12K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number012895.18,012895.09
Numéro de lotS20K049 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number012895.18,012895.09
Numéro de lotS20K048 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number012895.18,012895.09
compliance-icons
Identifiant produit
  • Samarium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Samarium
Nom du produit
Poudre de samarium, maille -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >