Learn More
Feuille de samarium, 0,62 mm (0,024 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11316597
Feuille de samarium, 0,62 mm (0,024 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316597
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11316597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000610.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium foil
Note relative au nom 0.62mm (0.024 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Poids ≈2.9g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotH26T012 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000610.FI,000610.FF
Numéro de lotR29B019 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000610.FI,000610.FF
Numéro de lotK07L28 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000610.FI,000610.FF
Numéro de lotE08L12 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000610.FI,000610.FF
Numéro de lotD28K23 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000610.FI,000610.FF
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Feuille de samarium, 0,62 mm (0,024 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >