Learn More
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™
Utilisez ces seringues pour presque toutes les applications où un débit précis est essentiel.
Marque: Hamilton™ 203240
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’embout Luer-Lock en PTFE est extrêmement courant, car il offre les options les plus flexibles pour connecter les tubulures
- Disponible en plusieurs volumes
- Les applications incluent la microfluidique, les perfusions médicamenteuses / nutritionnelles, le filage électrostatique, l’étalonnage des spectromètres de masse, l’alimentation cellulaire et bien plus encore
Spécification
Seringue pour instrument | |
1/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Luer-Lock SaltLine™ > Volume : 1mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu