Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
36.85€ - 260.30€
Identifiants chimiques
CAS | 69-72-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
Numéro MDL | MFCD00002439 |
Clé InChI | YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone |
CID PubChem | 338 |
ChEBI | CHEBI:16914 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxybenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030782.22 |
100 g |
36.85€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397348
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030782.36 |
500 g |
87.64€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15411177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030782.0E |
2500g |
260.30€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans le secteur des teintures pour la fabrication de teintures azoïques directes et pour la teinture à mordant acide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
69-72-7 | |
138.12 | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
338 | |
Acide 2-hydroxybenzoïque |
C7H6O3 | |
MFCD00002439 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
CHEBI:16914 | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Spécification
Salicylic acid | |
158°C à 160°C | |
C7H6O3 | |
774890 | |
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone | |
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxybenzoïque | |
338 | |
138.12 | |
ACS | |
157°C (315°F) |
69-72-7 | |
211°C (20 mmHg) | |
MFCD00002439 | |
14,8332 | |
Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates. | |
OC(=O)C1=CC=CC=C1O | |
138.12 | |
CHEBI:16914 | |
≥99% | |
1,443 g/ml | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P501c
H302-H318-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 200-712-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VO0525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Salicylic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Salicylic acid