Learn More
Acide éthylènediaminetétraacétique, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397348
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11397348
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030782.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
L’acide salicylique est utilisé comme conservateur alimentaire ainsi que dans le traitement de nombreux troubles cutanés tels que l’acné, les pellicules, le psoriasis et la dermatite séborrhéique de la peau et du cuir chevelu. C’est un antiseptique. Il est principalement utilisé dans l’industrie pharmaceutique pour la fabrication de médicaments antipyrétiques, analgésiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Il est également utilisé dans le secteur des teintures pour la fabrication de teintures azoïques directes et pour la teinture à mordant acide.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid
Point de fusion 158°C à 160°C
Point d’ébullition 211°C (20 mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Informations sur la solubilité Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS
Densité 1,443 g/ml
Quantité 500 g
Point d’éclair 157°C (315°F)
Forme physique Poudre