Learn More
Salicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.97€ - 745.71€
Identifiants chimiques
CAS | 90-02-8, 108-95-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.12 |
Numéro MDL | MFCD00003317 |
Clé InChI | SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy |
CID PubChem | 6998 |
ChEBI | CHEBI:16008 |
Nom IUPAC | 2-hydroxybenzaldehyde |
SMILES | OC1=CC=CC=C1C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10071290
|
Thermo Scientific Acros
132601000 |
100 g | Flacon en verre |
34.97€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10367160
|
Thermo Scientific Acros
132602500 |
250 g | Flacon en verre |
60.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10234900
|
Thermo Scientific Acros
132600010 |
1 kg | Flacon en verre |
191.96€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944791
|
Thermo Scientific Acros
132600050 |
5 kg | Récipient en plastique |
745.71€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
90-02-8, 108-95-2 | |
122.12 | |
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N | |
6998 | |
2-hydroxybenzaldehyde |
C7H6O2 | |
MFCD00003317 | |
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy | |
CHEBI:16008 | |
OC1=CC=CC=C1C=O |
Spécification
Salicylaldehyde | |
Jaune | |
Authentic | |
C7H6O2 | |
1.5720 to 1.5740 (20°C, 589nm) | |
1.16 to 1.17 | |
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxybenzaldehyde | |
6998 | |
122.12 | |
Liquid |
90-02-8, 108-95-2 | |
1.1600g/mL | |
99% | |
2-(HO)C6H4CHO | |
MFCD00003317 | |
salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy | |
OC1=CC=CC=C1C=O | |
122.12 | |
CHEBI:16008 | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
Danger
Recommended Storage : product darkens during storage