Learn More
Salicylaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Salicylaldehyde |
Point de fusion | -7.0°C |
Couleur | Jaune |
Densité | 1.1600g/mL |
Point d’ébullition | 197.0°C |
Point d’éclair | 76°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 1% max. (Phenol) (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | 2-(HO)C6H4CHO |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Salicylaldehyde
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Salicylaldehyde
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto