Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Pour les dispositifs médicaux entrant en contact avec le sang nécessitant des matériaux plastifiés sans DEHP
Marque:  Saint Gobain Life Sciences ADF00007
Code produit. 10164724
  • 71.60€ / 15m
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
  • Adaptée au contact avec les fluides corporels
  • La surface hydrophobe permet un drainage complet.
  • Non hémolytique et apyrogène
  • Résistance à la stérilisation à l’OEt, au gaz et par irradiation aux rayons gamma
  • Dispositifs peu invasifs
  • Sang et solutions IV
  • Appareil de dialyse
  • Drainage des plaies
  • Inhalateur
  • Administration de produits de chimiothérapie
  • Pompes à dialyse rénale
  • Pompes péristaltiques
  • Cathéters
Compliance
Conforme aux critères de la norme USP classe VI, conforme aux normes USP classe VI, ISO 10993, 3.1.1.2 de la pharmacopée européenne et au règlement européen REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1/8 po
Sans DEHP
6.4 mm
15,2 m
1.6 mm
Tubing
3.2 mm
1/4 po
50 pieds
1/16 po
Transparents
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65 > Diamètre intérieur : 1/8 po. ; dia. ext. : 1/4 po ; épaisseur de paroi : 1/16 po