Learn More
Saint Gobain Life Sciences Éprouvette graduée Chemware™
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069600
Code produit. 12348915
  • 667.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PFA
7,6 cm
Autoclavables
0,5 ml
Non stériles
4,6 in
Bouteille graduée
3,02 in
0,5 ml
0.34 oz.
13 mm
Large
118,5 mm