Learn More
Saint Gobain Life Sciences Éprouvette graduée Chemware™
Code produit. p-4399762
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12348915
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PFA
Diamètre (impériale) 3,02 in
Diamètre (métrique) 7,6 cm
Graduations 0,5 ml
Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 0.34 oz.
Subdivision 0,5 ml
Diamètre (métrique) intérieur 13 mm
Stérilité Non stériles
Base Type Large
Hauteur (impériale) 4,6 in
Hauteur (métrique) 118,5 mm
Type Bouteille graduée