Learn More
Saint Gobain Life Sciences Éprouvette graduée Chemware™
Graduated Chemware™ Cylinder made from chemically inert fluoropolymers.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069604
Code produit. 12378915
  • 1055.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • These graduated cylinders offer all the advantages of non-stick inert fluoropolymers.
  • PFA is temperature resistant from -320°F (-196°C) to +500°F (+260°C) and has the lowest metal ion content.
  • As a result, Chemware™ cylinders are excellent for trace metal analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PFA
3,35 cm
Autoclavables
0,5 ml
33,6 mm
Rond
281,8 mm
1,32 in
0,5 ml
6.76 oz.
Rond
Non stériles
11,1 in
Bouteille graduée