Learn More
Saint Gobain Life Sciences Protecteurs de surface Bytac™
Placez la protection du fluoropolymère FEP sur n’importe quelle surface.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069329
Code produit. 10748571
  • 656.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Placez la protection du fluoropolymère FEP sur n’importe quelle surface.
  • Recouvert d’un film en FEP fixé à un support en vinyle ou en aluminium (le support est recouvert d’un adhésif acrylique sensible à la pression)
  • Protégez les paillasses, les hottes filtrantes, les tables provisoires, les murs / plafonds, les écrans de présentation, les parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
  • Permet de protéger les surfaces contre l’absorption de produits chimiques toxiques ou radioactifs
  • Les produits chimiques corrosifs, les peintures, les huiles, les graisses et les substances collantes se nettoient facilement à l’aide d’une éponge humide
  • Se coupe facilement à l’aide de ciseaux
  • Installation facile : il suffit de décoller le papier de protection de son support adhésif et de l’appliquer sur une surface
Informations sur la commande
Le protecteur Bytac avec un support en vinyle est recommandé pour les températures allant jusqu’à 93°C (200°F) ; celui avec un support en feuille de métal d’aluminium est recommandé pour les températures allant jusqu’à 182°C (360°F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Revêtement de protection pour paillasse
15 pieds
25 in
15 pi x 25 po (4,6m x 640 mm)
Par unité
FEP, aluminium
4,6m
640 mm
Protection des paillasses, des hottes filtrantes, des tables provisoires, des murs / plafonds, des écrans de présentation, des parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
Nom du produit
Saint Gobain Life Sciences Protecteurs de surface Bytac™ > 15 pi x 25 po (L x l) ; support : Aluminium