Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants SAHARA PRO S21P
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité. Ces bains maintiennent les températures entre la température ambiante de +13° et 100°C, avec un volume maximal de bain de 21 litres.
1829.10€ - 3065.25€
Spécification
Capacité (métrique) | 21 L |
---|---|
Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
Type de pompe | Pompe foulante, pompe d’aspiration |
Gamme de températures | de Température ambiante +13° ; à 100°C |
Dimensions (L x l x H) | 25,3 x 14,1 x 14,2 in (64,2 x 35,8 x 36,1 cm) |
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11928279
|
Thermo Scientific™
1523211 |
SC100 | 230 V | 50 Hz |
1829.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11948299
|
Thermo Scientific™
1533211 |
SC150 | 230 V | 50 Hz |
2351.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11921236
|
Thermo Scientific™
1553211 |
AC150 | 230 V | 50 Hz |
2683.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931256
|
Thermo Scientific™
1563211 |
AC200 | 230 V | 50 Hz |
3065.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité. Les bains-marie à circulation chauffés Thermo Scientific SAHARA PPO S21P maintiennent les températures, de la température ambiante +13° à 100°C, avec un volume maximal de bain de 21 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu'à 200°C.
Conception respectueuse de l’environnement : Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système. Toutes les unités sont conformes RoHS (ne contiennent ni plomb ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation en toute sécurité : Toutes les unités sont conformes aux normes UL / CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel. Les unités 115/60 Hz sont conformes UL ou certifiées par cette même norme. Elles sont également conformes aux normes UL/CSA et RoHS. La conformité QI/QO est facultative
Facilité d’utilisation : Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un écran lumineux permettant une bonne visualisation des mesures importantes. Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe lequel des quatre côtés du bain pour une meilleure visualisation
Garantie et services de haute qualité : Toutes nos solutions bénéficient d’une garantie de 36 mois, ainsi que des services et de l’assistance Thermo Scientific.
- Capacité : 21 l
- Bains d’oxyde de polyphénylène modifié thermiquement résistants jusqu’à 100 °C
- Obtenez des performances de températures exceptionnelles tout en réduisant vos frais d’exploitation
- Les températures sont maintenues à partir de la température ambiante +13 °C, jusqu’à 100 °C
Thermostat SC 100 (contrôleur standard)
- Trois langues, alarmes acoustiques et visuelles, et 5 températures de consigne pré-réglables par l’utilisateur
- Deux vitesses de pompe permettent de régler le flux hydraulique dans le bain afin de réduire les turbulences.
Thermostat SC 150 (contrôleur standard)
- Caractéristiques supplémentaires : port USB, alarme de bas niveau de liquide, régulateur doté d’un système d’arrêt automatique dès la détection d’une température élevée, d’un niveau bas de liquide ou d’une surcharge du moteur.
Thermostat AC 150 (contrôleur avancé)
- Pompe aspirante-foulante puissante
Thermostat AC 200 (contrôleur avancé)
- Caractéristiques supplémentaires : programmation de montée en température en 10 étapes, horloge en temps réel et port USB.
Contenu :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandées dans les domaines suivants :
- Étalonnage
- Bioréacteurs
- Évaporateurs rotatifs
- Condenseurs
- Tests d’échantillons / de matériaux
- Préparation d’échantillons / de matériaux
Spécification
21 L | |
Pompe foulante, pompe d’aspiration | |
25,3 x 14,1 x 14,2 in (64,2 x 35,8 x 36,1 cm) | |
64,2 cm | |
35,8 cm | |
36,1 cm | |
6,6 kg |
CE/ROHS/WEEE | |
de Température ambiante +13° ; à 100°C | |
25,3 in | |
14,1 in | |
14,2 in | |
14,5 lb |