Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants SAHARA PRO S21P
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité. Les bains-marie à circulation chauffés Thermo Scientific SAHARA PPO S21P maintiennent les températures, de la température ambiante +13° à 100°C, avec un volume maximal de bain de 21 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu'à 200°C.
Conception respectueuse de l’environnement : Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système. Toutes les unités sont conformes aux normes RoHS (sans plomb ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé.
Utilisation sûre : Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel. Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme. Elles sont également conformes aux normes UL/CSA et RoHS. Conformité QI/QO en option.
Facilité d’utilisation : Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un affichage lumineux pour une bonne visualisation des mesures importantes. Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité. Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation.
Garantie et services de haute qualité : Toutes nos solutions bénéficient d’une garantie de 36 mois, ainsi que des services et de l’assistance Thermo Scientific dans le monde entier.
- Capacité : 21L
- Les bains d’oxyde de polyphénylène modifié résistent à une température pouvant aller jusqu’à 100°C
- Obtenez des performances de températures exceptionnelles tout en réduisant vos frais d’exploitation
- Les températures sont maintenues à partir de la température ambiante +13° jusqu’à 100°C
Contrôleur SC 100
- Trois langues, alarmes acoustiques et visuelles, et cinq programmes réglables par l’utilisateur
- Deux vitesses de pompe permettent de régler le flux hydraulique dans le bain afin de réduire les turbulences
Contrôleur SC 150
- Caractéristiques supplémentaires : port USB, alarme de bas niveau de liquide, régulateur doté d’un système d’arrêt automatique dès détection de température élevée, de niveau bas de liquide ou de surcharge du moteur
Contrôleur AC 150
- Pompe aspirante / foulante puissante
Contrôleur AC 200
- Caractéristiques supplémentaires : programmation de montée de 10 étapes, horloge en temps réel et port USB
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandé dans les cas suivants :
- Étalonnage
- Bioréacteurs
- Évaporateurs rotatifs
- Condenseurs
- Tests d’échantillons / de matériaux
- Préparation d’échantillons / de matériaux
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | AC200 |
| Capacité (métrique) | 21 L |
| Certifications/Conformité | CE/ROHS/WEEE |
| Communications | USB |
| Type de condenseur | Réfrigération par eau |
| Débit | 20 L/min |
| Type de pompe | Pompe foulante, pompe d’aspiration |
| Gamme de températures | de Température ambiante +13° ; à 100°C |
| Dimensions (L x l x H) | 25,3 x 14,1 x 14,2 in (64,2 x 35,8 x 36,1 cm) |
| Longueur (impériale) | 25,3 in |
| Afficher plus |