Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, avec contrôle de niveau
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Capsules de sécurité pour déchets avec contrôle de niveau pour une surveillance supplémentaire automatique ou mécanique du niveau de remplissage du conteneur de déchets.
Marque: SCAT™ 107966
269.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les Safety Waste Caps de SCAT offrent une sécurité maximale pour l'élimination des liquides HPLC. Eliminez en toute sécurité vos déchets liquides de laboratoire sans contaminer l'air ambiant en utilisant les SafetyWasteCaps avec des filtres d'air d'échappement intégrés. Ces filtres haute performance régulent l'équilibre de la pression de l'air et empêchent la fuite de vapeurs due à la surpression qui en résulte dans le conteneur d'élimination. La variété des fermetures, des connexions et des tailles de filetage permet une adaptation optimale à votre situation HPLC. Des versions supplémentaires avec des connexions de mise à la terre, des contrôles de niveau ou des entonnoirs de sécurité offrent tout le confort nécessaire pour une élimination sûre.Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel.Peut être équipé individuellement d'indicateurs de niveau, d'entonnoirs de sécurité ou de connexions de mise à la terreBouchon à vis orientable à 360° et autoclavable jusqu'à 200 °C pour une flexibilité maximalePort de connexion pour un filtre d'évacuation SCAT V3.0 sur chaque bouchon de sécurité pour déchets.Spécification
4 x 2,3/3,2 mm | |
Contrôle de niveau mécanique & connecteur pour filtre d’évacuation | |
Bouchon de sécurité pour récipient à déchets |
Bidon d'évacuation des eaux usées | |
S90 |