Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, avec contrôle de niveau
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Dimensions:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diamètre (métrique) externe:
2 x 2,3/3,2 mm
2 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm
3 x 2,3/ 3,2 mm
3 x 2,3 à 3,2 mm, 1 x 5 à 11,5 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm
Comprend:
Contrôle de niveau électronique et connecteur pour filtre d’évacuation
Contrôle de niveau mécanique & connecteur pour filtre d’évacuation
Contrôle de niveau mécanique, connecteur pour le filtre d'échappement
Contrôle de niveau mécanique, connexion à la terre & connecteur pour filtre d’évacuation
Contrôle de niveau mécanique, connexion de mise à la terre, connecteur pour le filtre d'échappement
Contrôle électronique du niveau, connecteur pour le filtre d'échappement
Témoin mécanique de niveau, connecteur pour filtre d’échappement
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les Safety Waste Caps de SCAT offrent une sécurité maximale pour l'élimination des liquides HPLC. Eliminez en toute sécurité vos déchets liquides de laboratoire sans contaminer l'air ambiant en utilisant les SafetyWasteCaps avec des filtres d'air d'échappement intégrés. Ces filtres haute performance régulent l'équilibre de la pression de l'air et empêchent la fuite de vapeurs due à la surpression qui en résulte dans le conteneur d'élimination. La variété des fermetures, des connexions et des tailles de filetage permet une adaptation optimale à votre situation HPLC. Des versions supplémentaires avec des connexions de mise à la terre, des contrôles de niveau ou des entonnoirs de sécurité offrent tout le confort nécessaire pour une élimination sûre.Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel.Peut être équipé individuellement d'indicateurs de niveau, d'entonnoirs de sécurité ou de connexions de mise à la terreBouchon à vis orientable à 360° et autoclavable jusqu'à 200 °C pour une flexibilité maximalePort de connexion pour un filtre d'évacuation SCAT V3.0 sur chaque bouchon de sécurité pour déchets.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bidon d'évacuation des eaux usées |
| Comprend | Contrôle de niveau électronique et connecteur pour filtre d’évacuation |
| Dimensions | B83 |
| Type | Safety Waste Cap |
| Diamètre (métrique) externe | 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5,0 - 11,5 mm |