Learn More
SCAT Safety Waste Caps, avec connexion de mise à la terre
Capsules de sécurité pour déchets avec connecteur de mise à la terre pour dissiper la charge statique sur la capsule pour éviter les explosions ou les incendies dus aux étincelles.
205.00€ - 371.00€
Spécification
Type | Capsule de sécurité pour déchets |
---|---|
À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
À utiliser avec (équipement) | Récipient d’élimination des déchets |
Code produit | Marque | Format | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10252370
|
SCAT
107054 |
B53 | Dia. ext. de 3 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10393530
|
SCAT
107052 |
B83 | 4 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
294.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10347569
|
SCAT
107053 |
B83 | Dia. ext. de 4 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10559490
|
SCAT
108026 |
S50 | Dia. ext. de 2 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10773302
|
SCAT
107942 |
S51 | Dia. ext. de 2 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10262470
|
SCAT
107935 |
S51 | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632171
|
SCAT
107943 |
S55 | Dia. ext. de 2 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10810211
|
SCAT
107936 |
S55 | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10569490
|
SCAT
108030 |
S55 | 3 x 2,3/ 3,2 mm de dia. ext., commande de niveau mécanique, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16636214
|
SCAT
307944 |
S60 / 61 | Dia. ext. de 2 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10151936
|
SCAT
108055 |
S65 | Dia. ext. de 4 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10871511
|
SCAT
107915 |
S70 / 71 | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10150050
|
SCAT
107949 |
S90 | Dia. ext. de 4 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
243.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10610061
|
SCAT
107928 |
S90 | 4 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement |
230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les Safety Waste Caps de SCAT offrent une sécurité maximale pour l'élimination des liquides HPLC. Eliminez en toute sécurité vos déchets liquides de laboratoire sans contaminer l'air ambiant en utilisant les SafetyWasteCaps avec des filtres d'air d'échappement intégrés. Ces filtres haute performance régulent l'équilibre de la pression de l'air et empêchent la fuite de vapeurs due à la surpression qui en résulte dans le conteneur d'élimination. La variété des fermetures, des connexions et des tailles de filetage permet une adaptation optimale à votre situation HPLC. Des versions supplémentaires avec des connexions de mise à la terre, des contrôles de niveau ou des entonnoirs de sécurité offrent tout le confort nécessaire pour une élimination sûre.Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel.Peut être équipé individuellement d'indicateurs de niveau, d'entonnoirs de sécurité ou de connexions de mise à la terreBouchon à vis orientable à 360° et autoclavable jusqu'à 200 °C pour une flexibilité maximalePort de connexion pour un filtre d'évacuation SCAT V3.0 sur chaque bouchon de sécurité pour déchets.Spécification
Capsule de sécurité pour déchets | |
Système d’élimination des déchets | |
Récipient d’élimination des déchets |