Learn More
SCAT Safety Waste Caps, avec connexion de mise à la terre
Capsules de sécurité pour déchets avec connecteur de mise à la terre pour dissiper la charge statique sur la capsule pour éviter les explosions ou les incendies dus aux étincelles.
Marque: SCAT 107942
165.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les bouchons de sécurité des déchets SCAT offrent une sécurité maximale pour l’élimination de vos déchets liquides de HPLC. Éliminez en toute sécurité vos déchets liquides de laboratoire sans contaminer l’air ambiant à l’aide de ces bouchons de sécurité équipés de filtres à air d’échappement intégrés. Ces filtres haute performance régulent l’équilibre de la pression d’air et empêchent l’évacuation des vapeurs en raison de la surpression qui en résulte dans le récipient d’élimination. La variété de tailles de bouchons, de connexions et de filetages permet une adaptation optimale à votre solution HPLC. Les versions supplémentaires avec connexions de mise à la terre, contrôles de niveau ou entonnoirs de sécurité permettent une élimination sûre et pratique.- Des matériaux de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour le laboratoire et le personnel
- Peuvent être équipés individuellement d’indicateurs de niveau, d’entonnoirs de sécurité ou de connexions de mise à la terre
- Bouchon à vis rotatif à 360° et autoclavable jusqu’à 200°C pour une flexibilité maximale
- Raccord pour filtre d’échappement SCAT V3.0 sur chaque bouchon de sécurité des déchets
Spécification
Dia. ext. de 2 x 2,3/ 3,2 mm, dia. int. de 1 x 5,0 - 11,5 mm, raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement | |
S51 | |
Récipient d’élimination des déchets |
Système d’élimination des déchets | |
Capsule de sécurité pour déchets |