Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
La dernière génération d'un système modulaire moderne et universellement extensible pour l'élimination sûre des déchets liquides HPLC / UHPLC. Aucun autre système d'élimination sur le marché des laboratoires n'offre un tel nombre de filetages individuels, de connexions et d'options d'extension.
Marque: SCAT™ 350063
160.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le module de base comprend un Safety Waste Cap V3.0 “LISA” avec la taille de filetage sélectionnée. 23 autres accessoires sont inclus dans la livraison. De plus, une variété d’autres accessoires SCAT, tels qu’un entonnoir ou un filtre à air d’évacuation, peuvent être fixés au Safety Waste Cap LISA V3.0. Vous trouverez une sélection dans le tableau de commande :
- Bouchon borgne Satellite - Pour étendre et fixer divers composants tels qu’un entonnoir.
- Connecteur de tube - Pour la connexion de tubes plus grands avec un dia. int. de 5 à 11,5 mm.
- Satellite en PTFE - Pour une résistance chimique optimale.
- Bouchon à vis à rotation libre 360° - Pour faciliter le remplacement du récipient sans tordre la tubulure
- Raccords - avec conception améliorée pour faciliter le raccordement des capillaires avec un dia. ext. de 1,6 mm, 2,3 mm ou 3,2 mm.
- Connexion du filtre d’évacuation - Les filtres d’évacuation SCAT bloquent les vapeurs nocives à l’aide d’un carbone activé optimisé et assurent une égalisation de la pression sûre dans les conteneurs pour déchets
- La grande portée de livraison des raccords et des bouchons borgnes ainsi que des accessoires tels que les filtres d’évacuation et les entonnoirs garantit que le système d’accueil est prêt à être utilisé immédiatement.
Spécification
Systèmes HPLC / UHPLC | |
PTFE | |
Pas conducteur électrique |
4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation | |
B63 |