Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0
La dernière génération d'un système modulaire moderne et universellement extensible pour l'élimination sûre des déchets liquides HPLC / UHPLC. Aucun autre système d'élimination sur le marché des laboratoires n'offre un tel nombre de filetages individuels, de connexions et d'options d'extension.
134.00€ - 221.00€
Spécification
Type | Pas conducteur électrique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC / UHPLC |
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre du filetage | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17285044
|
SCAT™
350045 |
G45 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17295044
|
SCAT™
350050 |
S50 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17878733
|
SCAT™
450050 |
S50 | 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17205054
|
SCAT™
350051 |
S51 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17225054
|
SCAT™
350055 |
S55 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17898733
|
SCAT™
450055 |
S55 | 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17235054
|
SCAT™
350060 |
S60/61 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17225064
|
SCAT™
450060 |
S60/61 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17255054
|
SCAT™
350065 |
S65 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17818743
|
SCAT™
450070 |
S70 | 4 Fittings (1.6/2.3/3.2 mm OD), 4 PFA Blind Plugs, 3 Fittings (5 to 11.5 mm ID), 3 PTFE Blind Plugs, Connector for Exhaust Filter |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17265054
|
SCAT™
350070 |
S70/71 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17285054
|
SCAT™
350090 |
S90 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17295054
|
SCAT™
350095 |
S95 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17215064
|
SCAT™
450045 |
GL45 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17205064
|
SCAT™
350100 |
GL45 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17235064
|
SCAT™
450100 |
GL45 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17215054
|
SCAT™
350053 |
B53 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17245054
|
SCAT™
350063 |
B63 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17275054
|
SCAT™
350083 |
B83 | 4 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 4 bouchons borgnes PFA, 3 raccords 5,0 - 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons borgnes en PTFE + bouchon borgne pour filtre d’évacuation |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17885724
|
SCAT™
450090 |
S90 | 4 x 1,6/2,3/3,2 mm OD, 4 x bouchon aveugle PFA, 3 x 5 - 11,5 mm ID, 3 x bouchon aveugle PTFE + connecteur pour filtre d'échappement |
221.00€
1 kit |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le module de base comprend un bouchon de sécurité pour déchets V3.0 'LISA' avec la taille de filetage que vous avez choisie. 23 autres accessoires sont inclus dans la livraison. En outre, divers autres accessoires SCAT, tels qu'un entonnoir ou un filtre d'évacuation d'air, peuvent être fixés au Safety Waste Cap LISA V3.0. Vous en trouverez une sélection dans le tableau de commande:
- Bouchon aveugle Satelite - Pour l'extension et la fixation de divers composants tels qu'un entonnoir.
- Connecteur de tube - Pour la connexion de tubes plus grands avec 5 - 11,5 mm ID.
- Satellite en PTFE - Pour une résistance chimique optimale.
- Bouchon à vis librement orientable à 360° - Pour un changement facile du récipient sans torsion du tube.
- Raccords - avec une conception améliorée pour faciliter la connexion des capillaires de 1,6 mm, 2,3 mm ou 3,2 mm de diamètre extérieur.
- Raccordement du filtre d'évacuation - Les filtres d'évacuation SCAT bloquent les vapeurs nocives à l'aide d'un charbon actif optimisé et assurent une égalisation sûre de la pression dans les conteneurs de déchets.
- L'énorme étendue de la livraison des raccords et des bouchons borgnes ainsi que des accessoires tels que les filtres d'échappement et les entonnoirs garantit que le système de connexion est prêt à être utilisé immédiatement.
Spécification
Pas conducteur électrique | |
Systèmes HPLC / UHPLC |