Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de haute qualité Safety Stance™
Tapis anti-fatigue de haute qualité Notrax Safety Stance™ - Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire. Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette.
203.00€ - 708.00€
Spécification
Couleur | Noires / orange |
---|---|
Matériau | Caoutchouc naturel |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17732198
|
Notrax
549S2640OB |
102 cm | 66 cm |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17752198
|
Notrax
549S3864OB |
163 cm | 97 cm |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17742198
|
Notrax
549S3124OB |
315 cm | 97 cm |
708.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire
- Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette
- Composé de caoutchouc nitrile à 100 %, conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
- Adapté aux opérations à plusieurs postes
- Avantage ergonomique grâce à une plate-forme de travail résistante de 22 mm d’épaisseur
- Bordures en caoutchouc nitrile de couleur orange hautement visible intégrées sur 3 côtés pour une sécurité accrue
- Surface antidérapante agressive
- Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
- Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- Pas de glissement
- Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
Spécification
Noires / orange | |
Caoutchouc naturel | |
Tapis industriel et commercial |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Notrax Tapis anti-fatigue de haute qualité Safety Stance™