Learn More
Notrax Tapis anti-fatigue de haute qualité Safety Stance™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
102 x 66 cm
163 x 97 cm
315 x 97 cm
Dimensione della confezione:
1 pièce
Descrizione
- Tapis anti-fatigue de haute qualité pour une utilisation dans des zones où des déversements fréquents d’huile peuvent se produire
- Les trous de drainage et les picots surélevés offrent une aération et permettent aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant ainsi une surface supérieure sèche et nette
- Composé de caoutchouc nitrile à 100 %, conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques agressifs
- Adapté aux opérations à plusieurs postes
- Avantage ergonomique grâce à une plate-forme de travail résistante de 22 mm d’épaisseur
- Bordures en caoutchouc nitrile de couleur orange hautement visible intégrées sur 3 côtés pour une sécurité accrue
- Surface antidérapante agressive
- Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
- Les tapis de taille standard sont autonomes et ne nécessitent aucune installation
- Pas de glissement
- Sans silicone donc sûr pour les installations de peinture de véhicule
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x l) | 315 x 97 cm |
| Couleur | Noires / orange |
| Longueur (impériale) | 10,3 pi |
| Longueur (métrique) | 315 cm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 97 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto