Learn More
Brady™ Réception du panneau de sécurité COVID-19
Une solution efficace avec des instructions de sécurité claires pour communiquer facilement les contre-mesures COVID-19.
4.73€ - 19.50€
Spécification
Matériau | Polyester laminé |
---|---|
Type de montage | Auto-adhésif |
Dimensions (L x l) | 262 x 371 mm (l x H) |
Code produit | Marque | Langues | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Langues | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16506404
|
Brady™
306809 |
Espagnol |
4.73€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16516404
|
Brady™
306810 |
Italien |
18.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16516444
|
Brady™
306850 |
Norvégien | |||||||
16566394
|
Brady™
306805 |
Néerlandais |
19.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16566424
|
Brady™
306835 |
Danois |
18.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16576394
|
Brady™
306806 |
Français |
18.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16576424
|
Brady™
306836 |
Finnois |
18.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16586394
|
Brady™
306807 |
Allemand |
19.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16586424
|
Brady™
306837 |
Suédois |
18.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16596394
|
Brady™
306808 |
Français |
19.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fournit une communication claire et visuelle là où cela compte
- Souligne l'utilisation d'une protection individuelle appropriée
- Communique facilement la distanciation sociale et l'hygiène
Spécification
Polyester laminé | |
Auto-adhésif | |
262 x 371 mm (l x H) |