Learn More
Brady™ Réception du panneau de sécurité COVID-19
Une solution efficace avec des instructions de sécurité claires pour communiquer facilement les contre-mesures COVID-19.
Marque: Brady™ 306809
.48 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
- Permet une communication visuelle claire lorsqu’elle est importante
- Souligne l’utilisation d’une protection personnelle appropriée
- Informe facilement sur la distanciation sociale et l’hygiène
Spécification
Polyester laminé | |
Espagnol | |
Noir |
Auto-adhésif | |
262 x 371 mm (l x H) |