Learn More
Heidolph™ Couvercle de Sécurité Pour Blocs Heat-On
This cover for Heat-On Blocks provides an extra level of protection against burns when heating round bottom flasks.
614.00€ - 1070.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Protection thermique |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13400049
|
Heidolph™
505-80081-00 |
Flacon rond de 200 à 300 ml |
614.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12397353
|
Heidolph™
505-80082-00 |
Flacon à fond rond de 500 ml |
649.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11367080
|
Heidolph™
505-80083-00 |
Flacon à fond rond de 1 L |
1070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le couvercle de sécurité en PTFE augmente encore la sécurité d’utilisation des blocs Heat-On pour ballons à fond rond.
- Bien que l’utilisation de blocs Heat-On soit moins dangereuse que celle d’un bain de chauffe conventionnel, il y a toujours un risque de brûlure. C’est pourquoi nous recommandons l’utilisation d’un couvercle de sécurité en PTFE résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer.
- Également disponible pour des Heat-Ons d’autres tailles.
Spécification
Blanc | |
Protection thermique | |
PTFE |