Learn More
Heidolph™ Couvercle de sécurité pour bloc Heat-On
Ce couvercle pour blocs Heat-On offre un niveau de protection supplémentaire contre les brûlures lors du chauffage de flacons à fond rond.
Marque: Heidolph™ 505-80083-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assure une meilleure protection contre les brûlures lors de l’utilisation du bloc Heat-On
- Malgré la réduction du danger lors de l’utilisation des blocs Heat-On par rapport à un bain chauffant conventionnel, le risque de brûlure n’est pas nul - ce couvercle de sécurité le réduit
- Le couvercle est en PTFE résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
Spécification
Blanc | |
Flacon à fond rond de 1 L | |
Protection thermique | |
PTFE |