Learn More
Heidolph™ Couvercle de Sécurité Pour Blocs Heat-On
This cover for Heat-On Blocks provides an extra level of protection against burns when heating round bottom flasks.
Marque:  Heidolph™ 505-80082-00
Code produit. 12397353
  • 649.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assure une meilleure protection contre les brûlures lors de l’utilisation du bloc Heat-On
  • Malgré la réduction du danger lors de l’utilisation des blocs Heat-On par rapport à un bain chauffant conventionnel, le risque de brûlure n’est pas nul - ce couvercle de sécurité le réduit
  • Le couvercle est en PTFE résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
Spécification
Spécification
Blanc
Flacon à fond rond de 500 ml
Protection thermique
PTFE