Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
Marque: DuPont™ D15553613
805.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
- Robuste et léger
- Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
- Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
Spécification
4X-Large | |
Fermeture à glissière | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Blanc | |
Piqué |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.