Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
11.45€ - 1210.00€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | ||||||
11743103
![]() |
DuPont™
D14663953 |
S |
954.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12971345
![]() |
DuPont™
D14663953 |
S |
256.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12991345
![]() |
DuPont™
D14663967 |
M |
256.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11703103
![]() |
DuPont™
D14663967 |
M |
954.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13005683
![]() |
DuPont™
D14663967 |
M |
11.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11713103
![]() |
DuPont™
D14663977 |
L |
954.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13095673
![]() |
DuPont™
D14663977 |
L |
11.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12911355
![]() |
DuPont™
D14663977 |
L |
256.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11723103
![]() |
DuPont™
D14663986 |
XL |
954.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12931355
![]() |
DuPont™
D14663986 |
XL |
256.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13025683
![]() |
DuPont™
D14663986 |
XL |
11.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12951355
![]() |
DuPont™
D14663997 |
XXL |
256.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13075673
![]() |
DuPont™
D14663997 |
XXL |
11.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11733103
![]() |
DuPont™
D14663997 |
XXL |
954.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12961355
![]() |
DuPont™
D14664003 |
XXXL |
270.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11753103
![]() |
DuPont™
D14664003 |
XXXL |
984.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
13085673
![]() |
DuPont™
D14664003 |
XXXL |
12.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17402893
|
DuPont™
D15553613 |
4X-Large |
1065.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17412893
|
DuPont™
D15553614 |
5X-Large |
1115.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17422893
|
DuPont™
D15553615 |
6X-Large |
1160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17432893
|
DuPont™
D15553616 |
7X-Large |
1210.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
- Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
- Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
- Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
- Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
- Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
- Blanc, tailles S à XXXL
Specifications
Blanc | |
Piqué |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.