Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
GREENER_CHOICE
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
Marque:  DuPont™ D14663967
7.92 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13005683
  • 11.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
  • Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
  • Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
  • Blanc, tailles S à XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
Tyvek&trade ; Flashspun HDPE
Oui
Élastique
A capuche
Fermeture à glissière autobloquante avec rabat de fermeture éclair
Liquide, Particule, Chimique
92 à 100 cm
100/Paquet
M
Blanc
Elastiqué au dos
Élastique
3 panneaux
Piqué
Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Manipulation de produits pharmaceutiques, traitement chimique, industrie pétrolière et gazière, maintenance et exploitation générales, peinture automatique par pulvérisation et bien d'autres encore.
Classic Xpert
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.