Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
GREENER_CHOICE
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
Marque:  DuPont™ D14663997
164.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21644" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12951355
  • 256.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
  • Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
  • Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
  • Blanc, tailles S à XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Combinaison à capuche
Tyvek&trade ; Flashspun HDPE
Oui
Élastique
A capuche
Fermeture à glissière autobloquante avec rabat de fermeture éclair
Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Manipulation de produits pharmaceutiques, traitement chimique, industrie pétrolière et gazière, maintenance et exploitation générales, peinture automatique par pulvérisation et bien d'autres encore.
Classic Xpert
XXL
Blanc
Elastiqué au dos
Élastique
3 panneaux
Piqué
116 à 124 cm
100/Paquet
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.