Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en acier de 38 mm, avec clé identique
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
67.80€
Spécification
Type de produit | Cadenas à clé |
---|---|
Type de clé | Clé identique |
Matériau | Nylon |
Diamètre (impériale) de la manille | 0,25 in |
Diamètre (métrique) de la manille | 6,4 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17160331
|
Brady™
150294 |
3/boîte | Noir |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17160351
|
Brady™
150317 |
3/boîte | Bleu |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17150281
|
Brady™
150228 |
3/boîte | Marron |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17130371
|
Brady™
150341 |
3/boîte | Vert |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17160281
|
Brady™
150229 |
3/boîte | Violet |
67.80€
3 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17170311
|
Brady™
150271 |
3/boîte | Rouge |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17120371
|
Brady™
150340 |
3/boîte | Blanc |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17190291
|
Brady™
150246 |
3/boîte | Jaune |
67.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
- The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
- The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- Locks are lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
- Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key supplied with each lock
- Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed)
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Spécification
Cadenas à clé | |
Nylon | |
6,4 mm | |
38 mm | |
6 | |
1,3 po | |
33 mm |
Clé identique | |
0,25 in | |
1,5 in | |
Acier | |
1,5 in | |
38 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en acier de 38 mm, avec clé identique