Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en acier de 38 mm, avec clé identique
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
- Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
- Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
- Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
- Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
- 1 clé fournie avec chaque cadenas
- Retenue de la clé (la clé ne se relâche pas jusqu’à ce que la manille du cadenas soit bien fermée)
- Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas à clé |
| Type de clé | Clé identique |
| Alternate Part Number | NYL-WHT-38ST-KA3PK |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Nylon |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,4 mm |
| Hauteur (impériale) de la manille | 1,5 in |
| Hauteur (métrique) de la manille | 38 mm |
| Material (Shackle) | Acier |
| Afficher plus |