Learn More
Chlorhydrate de (S)-3-hydroxypyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15479577
Chlorhydrate de (S)-3-hydroxypyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15479577
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15479577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52815.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122536-94-1
Formule moléculaire C4H10ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 123.58
Numéro MDL MFCD00272298
Clé InChI QPMSJEFZULFYTB-WCCKRBBISA-N
Synonyme s-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, 3s-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, s-+-3-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-hydroxypyrrolidine-hcl, s-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3s-pyrrolidinol hydrochloride, s-3-pyrrolidinol hcl, s-pyrrolidin-3-ol, hcl, s---3-pyrrolidinol hydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 22309122
Nom IUPAC (3S)-pyrrolidine-3-ol ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC1O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Point de fusion 106°C to 107°C
Point d’ébullition 108°C to 110°C (8 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.58
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ26I046 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numéro de lotP18H055 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numéro de lotC21Z032 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numéro de lotL12Y020 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Numéro de lotG12X026 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52815.06,H52815.03
Nom du produit
Chlorhydrate de (S)-3-hydroxypyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >