Learn More
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
104.00€ - 345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 128345-57-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.14 |
Numéro MDL | MFCD00143193 |
Clé InChI | NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine |
CID PubChem | 1519351 |
SMILES | NC1CCNC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398856
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19500.03 |
1 g |
104.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19500.06 |
5 g |
345.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
128345-57-3 | |
86.14 | |
NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N | |
1519351 |
C4H10N2 | |
MFCD00143193 | |
s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine | |
NC1CCNC1 |
Spécification
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine | |
159°C to 160°C | |
ee 99 % | |
MFCD00143193 | |
4290648 | |
NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N | |
NC1CCNC1 | |
86.14 | |
86.14 |
128345-57-3 | |
68°C (154°F) | |
C4H10N2 | |
UN2735 | |
s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine | |
−20° (Neat) | |
pyrrolidine-3-amine | |
1519351 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
GHS P Statement
P280-P305+P351+P338-P309-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
RUO – Research Use Only