Learn More
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine, 99 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398856
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128345-57-3
Formule moléculaire C4H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 86.14
Numéro MDL MFCD00143193
Clé InChI NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
CID PubChem 1519351
SMILES NC1CCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Point d’ébullition 159°C to 160°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 4290648
Rotation optique −20° (Neat)
Nom IUPAC pyrrolidine-3-amine
Poids de la formule 86.14
Pourcentage de pureté 99%