Learn More
P-tosylate de (S)-2-Hydroxy-3-butène-1-yl, 99 %, Thermo Scientific™
128.64€ - 573.00€
Identifiants chimiques
CAS | 133095-74-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.29 |
Numéro MDL | MFCD00145259 |
Clé InChI | YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N |
Synonyme | s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s |
CID PubChem | 7015761 |
Nom IUPAC | (2S)-1-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]but-3-en-2-ol |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10475461
|
Thermo Scientific Acros
411970010 |
1 g | Flacon en verre |
128.64€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11378601
|
Thermo Scientific Acros
411970050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
133095-74-6 | |
242.29 | |
YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N | |
7015761 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C |
C11H14O4S | |
MFCD00145259 | |
s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s | |
(2S)-1-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]but-3-en-2-ol |
Spécification
(S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate | |
57.0°C to 63.0°C | |
Authentique | |
C11H14O4S | |
− 78.50 (20.00°C c=1.13 MeOH) | |
s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C | |
242.29 | |
242.3 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
133095-74-6 | |
Blanc à beige | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00145259 | |
− 78.50 | |
YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N | |
(2S)-1-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]but-3-en-2-ol | |
7015761 | |
99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate