Learn More
P-tosylate de (S)-2-Hydroxy-3-butène-1-yl, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10475461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10475461
Marque: Thermo Scientific Acros 411970010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 133095-74-6
Formule moléculaire C11H14O4S
Poids moléculaire (g/mol) 242.29
Numéro MDL MFCD00145259
Clé InChI YQSCDBZHHLIPOI-JTQLQIEISA-N
Synonyme s-3-butene-1,2-diol-1-p-toluenesulfonate, s-2-hydroxy-3-butenyl tosylate, 3-butene-1,2-diol, 1-4-methylbenzenesulfonate , 2s, 2s-1-4-methylbenzenesulfonyl oxy but-3-en-2-ol, pubchem6792, s-3-butene-1,2-diol 1-tosylate, 2s-2-hydroxybut-3-enyl 4-methylbenzenesulfonate, s-4-4-methylphenyl sulfonyl oxy-1-butene-3-ol, s-toluene-4-sulfonic acid 2-hydroxy-but-3-enyl ester, 3-butene-1,2-diol,1-4-methylbenzenesulfonate , 2s
CID PubChem 7015761
Nom IUPAC (2S)-1-[(4-methylbenzenesulfonyl)oxy]but-3-en-2-ol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Hydroxy-3-buten-1-yl p-tosylate
Point de fusion 57.0°C to 63.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques − 78.50 (20.00°C c=1.13 MeOH)
Rotation spécifique − 78.50
Poids de la formule 242.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux