Learn More
Emma Safety Footwear Ryan S3 Shoe
The Ryan has everything you would expect from a safety boot; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions.
130.00€ - 154.00€
Spécification
Type de bouchon | Lacets |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Membrane antibactérienne Hydro-Tec / DryShield |
Matériau | Cuir |
Certifications / conformité (Europe) | ISO 20345:2011 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17552526
|
Emma Safety Footwear
MM73556839 |
39 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17562526
|
Emma Safety Footwear
MM73556840 |
40 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17572526
|
Emma Safety Footwear
MM73556841 |
41 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17582526
|
Emma Safety Footwear
MM73556842 |
42 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17592526
|
Emma Safety Footwear
MM73556843 |
43 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17502536
|
Emma Safety Footwear
MM73556844 |
44 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17512536
|
Emma Safety Footwear
MM73556845 |
45 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17522536
|
Emma Safety Footwear
MM73556846 |
46 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17532536
|
Emma Safety Footwear
MM73556847 |
47 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17542536
|
Emma Safety Footwear
MM73556848 |
48 |
130.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Waterproof
- The all-round safety boot: extremely safe & comfortable, 100% metal free & waterproof.
- The Ryan has everything you would expect from a safety boot; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions.
- This boot has a fully waterproof membrane, so you don't have to worry about wet feet. You can fully concentrate on getting the job done.
- The reflective parts on the boot ensure that you are clearly visible in the dark and the Gripforce outsole gives you maximum grip.
- The extremely cool carbon look on the side of the upper gives the boot a sporty look.
- It is available in 2 widths (D & XD).
- Industries
- Chemical industry
- Metal industry
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Spécification
Lacets | |
Membrane antibactérienne Hydro-Tec / DryShield | |
ISO 20345:2011 | |
Oui |
Noir | |
Cuir | |
Extra large | |
S3 |