Learn More
Emma Safety Footwear Ryan S3 Shoe
The Ryan has everything you would expect from a safety boot; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions.
Marque:  Emma Safety Footwear MM73556844
Code produit. 17502536
  • 154.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étanche
  • Bottes de sécurité complète : extrêmement sûres et confortables, étanches et 100 % sans métal.
  • Le modèle Ryan a tout ce que vous attendez d’une paire de chaussures de sécurité : robuste et durable, avec tout le confort et la protection pour vos pieds dans toutes les conditions.
  • Ces bottes ont une membrane entièrement étanche. Vous n’avez donc pas à vous soucier des pieds humides. Vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre travail.
  • Grâce aux pièces réfléchissantes sur les bottes, vous êtes clairement visible dans l’obscurité et la semelle extérieure Gripforce vous garantit une adhérence maximale.
  • L’aspect extrêmement cool du carbone sur le côté supérieur donne aux bottes un aspect sportif.
  • Le modèle est disponible en deux largeurs (D et XD).
  • Industries
    • Industrie chimique
    • Industrie métallurgique
    • Construction et technologie
    • Fabrication
    • Nature et environnement
  • Chaussures de sécurité
    • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
Spécification
Spécification
Lacets
Membrane antibactérienne Hydro-Tec / DryShield
44
Extra large
S3
Noir
Cuir
ISO 20345:2011