Learn More
IKA™ Évaporateur rotatif RV 3 V-C
Évaporateur rotatif RV 3 avec des guides en verre spécialement conçus et un condenseur vertical transparent à revêtement, ce qui en fait le modèle d’entrée de gamme idéal.
Marque: IKA™ 0010003328
2795.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Nouveau bain chauffant de 4 L jusqu’à 99°C
- Bain de chauffage à l’eau équipé d’un affichage numérique de la température et de poignées de transport
- Arrêt de sécurité de point d’extrémité à levage mécanique
- Mécanisme de verrouillage : l’indicateur rouge indique la position déverrouillée du tube de vapeur
- Levage manuel pour un positionnement précis de la verrerie
- Angle d’immersion réglable
- Manipulation de l’élévateur manuel à une seule main, adaptée aux opérateurs gauchers et droitiers
- Réglage de la vitesse continue avec contrôle de numérotation et affichage de la vitesse
- Plage de vitesses : 20 à 300 tr/min
- Une tension de dispositif faible (24 V) assure la sécurité de l’utilisateur
- Mécanisme de serrage pour flacon avec fonction de poussée intégrée pour un échange des flacons d’évaporation aisé
- Condenseur haute efficacité avec surface de refroidissement de 1 500 cm² - nécessite peu d’espace
- Compatible avec toute la gamme de verrerie IKA RV 10
- Inclut : 1 entraînement RV 3, 1 bain chauffant écologique HB, 4 rondelles dentelées M5, 4 M5x40 cylindriques, 1 clé à anneau, 1 adaptateur de commutation, 2 clips de tube D = 9 mm, 1 HEXAGON DIN911 SW5, 1 bouchon à vis D, 2 bouchons à joint vissé, 1 câble d’alimentation, 1 manuel d’utilisation, 1 carte de garantie, verrerie verticale RV 10.10 (revêtue) : 1 joint RV 10.8001, 1 tube à vapeur, 1 flacon récepteur de 1 L, 1 pince NS 29, acier inoxydable, 1 robinet d’arrêt, 1 condenseur vertical, 1 raccord à vide, 1 pince NS 29, plastique, 1 piston d’évaporateur 1 000 ml, 1 pince pour joint à rotule RV 05.10, 4 bouchons à joint à vis, 4 raccords de tuyau, 1 rondelle
Spécification
22,31 kg | |
Bain chauffant de 4 L | |
Distillation | |
Bain-marie à 99°C | |
1 400 W | |
33 x 44 x 53 cm | |
Sans contrôleur | |
0 à 60° | |
RV3 V-C | |
Basique avec levage manuel |
100/240 V | |
20 à 300 tr/min | |
1500 cm2 | |
DC | |
Revêtement vertical | |
Classe de protection conformément à la norme DIN EN 60529 : IP 20 | |
Lot d’eau : valeur moyenne (3 l eau / 90 °C) : ± 2 K | |
2 à 3 ans | |
50/60 Hz | |
Non |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.