Learn More
Chlorure de ruthénium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10541071
Chlorure de ruthénium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10541071
2 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10541071
Marque: Thermo Scientific Acros 197210020
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-08-8
Formule moléculaire Cl3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 207.43
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium(III) chloride
Point de fusion >500.0°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 48 to 50% (Ru)
Formule linéaire RuCl3
Fieser 04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292
Merck Index 15,8436
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 207.43
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464261 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2024 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numéro de lotA0458807 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numéro de lotA0442229 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numéro de lotA0443923 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number197210100,197210020,197210500
Numéro de lotA0405068 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number197210100,197210020,197210500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium(III) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de ruthénium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals >