Learn More
Ruthénium sur charbon actif, 5 % de Ru, non réduit, environ 50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
135.00€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.07 |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
CID PubChem | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nom IUPAC | Ruthénium |
SMILES | [Ru] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10521261
|
Thermo Scientific Acros
195460250 |
25 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
10531261
|
Thermo Scientific Acros
195461000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
Ruthénium |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Spécification
Ruthenium on activated carbon | |
5% Ruthenium | |
1.02 | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
15, 8433 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
Ruthénium | |
23950 | |
101.07 | |
Poudre |
Noir | |
7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5 | |
Ru | |
01,983; 05,574 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
5% (Ru on dry basis)(typically) |
Sécurité et traitement
- Ruthenium on carbon, ca. 50% moisture