Learn More
Ruthénium sur charbon actif, 5 % de Ru, non réduit, environ 50 % d’humidité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10521261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10521261
Marque: Thermo Scientific Acros 195460250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8, 7440-44-0, 7732-18-5
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium on activated carbon
Couleur Noir
Note relative au nom 5% Ruthenium
Densité 1.02
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Fieser 01,983; 05,574
Merck Index 15, 8433
Poids de la formule 101.07
Pourcentage de pureté 5% (Ru on dry basis)(typically)